Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A18493.06
A18493.14
A18493.06EA
177
PLN
A18493.06
A18493.14
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate ≥97%
Sodium-2,4-dinitrobenzenesulphonate
Purity: 97%
CAS No.: 885-62-1
Molecular Formula: C6H3N2NaO7S
Formula Weight: 270.15
Beilstein Reference: 6676807
MDL No.: MFCD00007471
Formuła:
C₆H₃N₂NaO₇S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007471 Numer CAS: 885-62-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-943-7 |