Chlorek sykcynylu 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 96%
CAS No.: 543-20-4
Molecular Formula: ClC(O)CH2CH2C(O)Cl
Formula Weight: 154.98
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4710
Odour: Acrid
Melting Point: 16-17°
Boiling Point: 190°
Beilstein Reference: 507064
Merck Reference: 14,8873
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000749
Formuła:
C₄H₄Cl₂O₂ Temp. Wrzenia: 190 °C Temp. topnienia: 16…17 °C Gęstość: 1,407 Temp. Zapłonu: 76 °C (168 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00000749 Numer CAS: 543-20-4 Numer WE (dawny EINECS): 208-838-0 Jednostka: 3265 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,8873 |