Metakrylan 2-hydroksypropylu (mieszanina izomerów) ≥98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Propylene Glycol Monomethacrylate, HPMA, Hydroxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2-hydroxypropyl ester, Methacrylic acid hydroxypropyl ester
Stabilizacja:
Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ) ∼ 0,02%
Stabilized with ca 0.02% 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 27813-02-1
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH2CH(OH)CH3
Formula Weight: 144.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 97°(207°F)
Refractive Index: 1.4480
Melting Point: 70°/1mm
Boiling Point: 205-209°
MDL No.: MFCD00004536
Formuła:
C₇H₁₂O₃ Temp. Wrzenia: 205…209 °C Temp. topnienia: 70 °C/1mm Gęstość: 1,029 Temp. Zapłonu: 97 °C (207 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00004536 Numer CAS: 27813-02-1 Numer WE (dawny EINECS): 248-666-3 |