Heksafluorofosforan difenylojodoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17934.09
A17934.18
A17934.30
A17934.09EA
652
PLN
A17934.09
A17934.18
A17934.30
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy ≥98%
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 58109-40-3
Molecular Formula: C12H10F6IP
Formula Weight: 426.08
Melting Point: 139-144°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00061398
Formuła:
C₁₂H₁₀F₆IP Temp. topnienia: 139…144 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00061398 Numer CAS: 58109-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 261-134-5 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |