Isonicotinaldehyde oxime ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Pyridinecarbaldehyde oxime, Pyridine-4-carboxaldoxime
A17371.14
A17371.22
A17371.14EA
450
PLN
A17371.14
A17371.22
Isonicotinaldehyde oxime ≥97%
Isonicotinaldehyde oxime
Purity: 97%
CAS No.: 696-54-8
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Melting Point: 130-133°
Beilstein Reference: 2079
Formuła:
C₆H₆N₂O Temp. topnienia: 130…133 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006446 Numer CAS: 696-54-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-796-6 |