4-Metoksy-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A17081.06
A17081.14
A17081.06EA
366
PLN
A17081.06
A17081.14
4-Metoksy-3-nitrobenzaldehyd ≥98%
4-Metoksy-3-nitrobenzaldehyd
Purity: 98%
CAS No.: 31680-08-7
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 97-100°
MDL No.: MFCD00126498
Formuła:
C₈H₇NO₄ Temp. topnienia: 97…100 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00126498 Numer CAS: 31680-08-7 |