Eter monometylowy glikolu tetraetylenowego ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
mPEG4-OH
A17021.14
A17021.06
A17021.22
A17021.14EA
1780
PLN
A17021.14
A17021.06
A17021.22
Eter monometylowy glikolu tetraetylenowego ≥98%
Eter monometylowy glikolu tetraetylenowego
Purity: 98%
CAS No.: 23783-42-8
Molecular Formula: H(OCH2CH2)4OCH3
Formula Weight: 208.25
Refractive Index: 1.4450
Boiling Point: 158-160°/5mm
MDL No.: MFCD00041756
Formuła:
C₉H₂₀O₅ Temp. Wrzenia: 158…160 °C (5 mmHg) Gęstość: 1,07 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041756 Numer CAS: 23783-42-8 Numer WE (dawny EINECS): 245-883-5 |