N,N'-Dimetylo-1,3-propanodiamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N1,N3-Dimethylpropane-1,3-diamine, N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
A16901.22
A16901.06
A16901.14
A16901.22EA
8640
PLN
A16901.22
A16901.06
A16901.14
N,N'-Dimetylo-1,3-propanodiamina 97%
N,N'-Dimetylo-1,3-propanodiamina
Purity: 97%
CAS No.: 111-33-1
Molecular Formula: CH3NH(CH2)3NHCH3
Formula Weight: 102.18
Flash Point: 32°(90°F)
Odour: Amine-like
Boiling Point: 143-146°
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008292
Formuła:
C₅H₁₄N₂ MW: 102.18 g/mol Temp. Wrzenia: 143…146 °C Gęstość: 0.817 Temp. Zapłonu: 32 °C (90 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008292 Numer CAS: 111-33-1 Numer WE (dawny EINECS): 203-859-1 ADR: 3 II |