Kwas ferrocenokarboksylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16874.03
A16874.06
A16874.03EA
515
PLN
A16874.03
A16874.06
Kwas ferrocenokarboksylowy ≥98%
Kwas ferrocenokarboksylowy
Purity: 98%
CAS No.: 1271-42-7
Molecular Formula: C11H10FeO2
Formula Weight: 230.05
Melting Point: ca 210° dec.
MDL No.: MFCD00001430
Formuła:
C₁₁H₁₀FeO₂ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001430 Numer CAS: 1271-42-7 Numer WE (dawny EINECS): 215-040-6 |