1,4-bis(Hydroksymetylo)cykloheksan (mieszanina izomerów cis i trans) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1,4-Cyclohexanedimethanol
A16769.36
A16769.22
A16769.36EA
564
PLN
A16769.36
A16769.22
1,4-bis(Hydroksymetylo)cykloheksan (mieszanina izomerów cis i trans) ≥99%
1,4-bis(Hydroksymetylo)cykloheksan (mieszanina izomerów cis i trans)
Purity: 99%
CAS No.: 105-08-8
Molecular Formula: C8H16O2
Formula Weight: 144.21
Flash Point: 161°(322°F)
Melting Point: ca 30°
Boiling Point: 282-284°
Beilstein Reference: 1902271
MDL No.: MFCD00001512
Formuła:
C₈H₁₆O₂ MW: 144.21 g/mol Temp. Wrzenia: 282…284 °C Temp. topnienia: ∼ 30 °C Gęstość: 1.04 Temp. Zapłonu: 161 °C (322 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001512 Numer CAS: 105-08-8 Numer WE (dawny EINECS): 203-268-9 |