Chlorowodorek acetamidyny ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A16091.36
A16091.14
A16091.22
A16091.36EA
1220
PLN
A16091.36
A16091.14
A16091.22
Chlorowodorek acetamidyny ≥97%
Chlorowodorek acetamidyny
Purity: 97%
CAS No.: 124-42-5
Molecular Formula: C2H6N2.HCl
Formula Weight: 94.54
Melting Point: 168-175°
Beilstein Reference: 3591762
Merck Reference: 14,44
MDL No.: MFCD00013016
Formuła:
C₂H₇ClN₂ MW: 94.54 g/mol Temp. topnienia: 168…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013016 Numer CAS: 124-42-5 Numer WE (dawny EINECS): 204-700-9 |