Kwas glioksalowy monohydrat ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 97%
CAS No.: 563-96-2
Molecular Formula: OHCCO2H.H2O
Formula Weight: 92.06 (74.04anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₂H₂O₃·1H₂O Temp. Wrzenia: 100 °C Temp. topnienia: 48…52 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00006958 Numer CAS: 563-96-2 Numer WE (dawny EINECS): 206-058-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,4511 |