Drukuj
Chloromrówczan benzylu 95% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: CBZ-Cl (Z-Cl)
Stabilizacja: Stabilised with sodium carbonate (Na₂CO₃)
AV15682.0050 A15682.30 A15682.18 A15682.0B
ABCRAV15682.0050EA 0 PLN
ABCRAV15682.0050 A15682.30 A15682.18 A15682.0B
Chloromrówczan benzylu 95% stabilised
Chloromrówczan benzylu
Stabilized with ca 0.1% sodium carbonate
Purity: 95% CAS No.: 501-53-1 Molecular Formula: C8H7ClO2 Formula Weight: 170.60 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 125°(257°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Acrid Melting Point: -20° Boiling Point: 178-180° Merck Reference: 14,1801 UN No.: 1739 MDL No.: MFCD00000640
Formuła: C₈H₇ClO₂
Temp. Wrzenia: 178…180 °C
Temp. topnienia: –20 °C
Gęstość: 1,195
Temp. Zapłonu: 125 °C (257 °F)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00000640
Numer CAS: 501-53-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-925-0
Jednostka: 1739
ADR: 8,I
Klasyfikacja Merck : 14,1801