Triethanolamine hydrochloride ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A15678.0B
A15678.0I
A15678.30
A15678.0BEA
1350
PLN
A15678.0B
A15678.0I
A15678.30
Triethanolamine hydrochloride ≥99%
Triethanolamine hydrochloride
Purity: 99+%
CAS No.: 637-39-8
Molecular Formula: C6H15NO3.HCl
Formula Weight: 185.65
Melting Point: 177-179°
Beilstein Reference: 3909940
Merck Reference: 14,9665
MDL No.: MFCD00012596
Formuła:
C₆H₁₆ClNO₃ Temp. topnienia: 177…179 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012596 Numer CAS: 637-39-8 Numer WE (dawny EINECS): 211-284-2 Klasyfikacja Merck : 14,9665 |