D-α-fenyloglicyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
D-(-)-2-Phenylglycine, H-D-Phg-OH, (R)-(-)-α-Aminophenylacetic acid
A15669.14
A15669.22
A15669.36
A15669.14EA
221
PLN
A15669.14
A15669.22
A15669.36
D-α-fenyloglicyna ≥99%
D-α-fenyloglicyna
Purity: 99%
CAS No.: 875-74-1
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 277° dec.
Beilstein Reference: 2208676
Merck Reference: 14,7291
Optical Rotation: -154° (c=1 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00008061
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. topnienia: 277 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008061 Numer CAS: 875-74-1 Numer WE (dawny EINECS): 212-876-3 |