octan ołowiu (IV) 96% (dry weight) stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Stabilizacja:
Moistured with glacial acetic acid 5-10%
Purity: 96%
CAS No.: 546-67-8
Molecular Formula: C8H12O8Pb
Formula Weight: 443.37
Melting Point: 175°
Beilstein Reference: 3595640
Merck Reference: 14,5423
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00008693
Formuła:
(H₃CCOO)₄Pb Temp. topnienia: 175 °C Gęstość: 2,28 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008693 Numer CAS: 546-67-8 Numer WE (dawny EINECS): 208-908-0 Jednostka: 1616 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,5423 |