Acetal dimetylowy aminoacetaldehydu 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,2-Dimethoxyethanamine
A15498.14
A15498.22
A15498.36
A15498.14EA
347
PLN
A15498.14
A15498.22
A15498.36
Acetal dimetylowy aminoacetaldehydu 99%
Acetal dimetylowy aminoacetaldehydu
Purity: 99%
CAS No.: 22483-09-6
Molecular Formula: H2NCH2CH(OCH3)2
Formula Weight: 105.14
Flash Point: 41°(106°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 135-138°
Beilstein Reference: 741868
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008135
Formuła:
C₄H₁₁NO₂ MW: 105.14 g/mol Temp. Wrzenia: 135…138 °C Gęstość: 0.973 Temp. Zapłonu: 41 °C (106 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008135 Numer CAS: 22483-09-6 Numer WE (dawny EINECS): 245-026-5 ADR: 3 III |