(4-Hydroxyphenyl)acetamide ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A15266.09
A15266.18
A15266.09EA
233
PLN
A15266.09
A15266.18
(4-Hydroxyphenyl)acetamide ≥99%
(4-Hydroxyphenyl)acetamide
Purity: 99%
CAS No.: 17194-82-0
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 173-175°
Beilstein Reference: 2085984
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. topnienia: 173…175 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017145 Numer CAS: 17194-82-0 Numer WE (dawny EINECS): 241-235-0 |