Chlorek difenylojodoniowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A15149.09
A15149.18
A15149.30
A15149.09EA
742
PLN
A15149.09
A15149.18
A15149.30
Chlorek difenylojodoniowy ≥98%
Chlorek difenylojodoniowy
Purity: 98+%
CAS No.: 1483-72-3
Molecular Formula: C12H10ClI
Formula Weight: 316.57
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 3574977
Merck Reference: 14,7464
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00011909
Formuła:
C₁₂H₁₀ClI Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011909 Numer CAS: 1483-72-3 Numer WE (dawny EINECS): 216-049-8 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,7464 |