3-Oksoglutaran dimetylu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Dimethyl 1,3-acetonedicarboxylate, Dimethyl acetone-1,3-dicarboxylate
A14969.14
A14969.22
A14969.36
A14969.14EA
273
PLN
A14969.14
A14969.22
A14969.36
3-Oksoglutaran dimetylu ≥97%
3-Oksoglutaran dimetylu
Purity: 97%
CAS No.: 1830-54-2
Molecular Formula: C7H10O5
Formula Weight: 174.16
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₇H₁₀O₅ Temp. Wrzenia: 237…241 °C Temp. topnienia: 16…17 °C Gęstość: 1,185 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00008462 Numer CAS: 1830-54-2 Numer WE (dawny EINECS): 217-385-8 |