Fenoksyacetamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14934.06
A14934.14
A14934.06EA
273
PLN
A14934.06
A14934.14
Fenoksyacetamid ≥98%
Fenoksyacetamid
Purity: 98%
CAS No.: 621-88-5
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 1941781
Formuła:
C₈H₉NO₂ Temp. topnienia: 100…104 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00017140 Numer CAS: 621-88-5 Numer WE (dawny EINECS): 210-713-0 |