Chlorowodorek chloroacetamidyny 96%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Chloroacetimidamide hydrochloride, 2-Chloroacetamidine hydrochloride
A14835.06
A14835.14
A14835.06EA
729
PLN
A14835.06
A14835.14
Chlorowodorek chloroacetamidyny 96%
Chlorowodorek chloroacetamidyny
Purity: 96%
CAS No.: 10300-69-3
Molecular Formula: C2H5ClN2.HCl
Formula Weight: 129.00
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 97-103°
Beilstein Reference: 3678354
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00053013
Formuła:
C₂H₆Cl₂N₂ MW: 128.99 g/mol Temp. topnienia: 97…103 °C |
Numer MDL:
MFCD00053013 Numer CAS: 10300-69-3 Numer WE (dawny EINECS): 233-675-7 Jednostka: 3261 ADR: 8 III |