Drukuj
Kwas metylenodifosfonowy ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A14803.03 A14803.06 A14803.14
A14803.03EA 597 PLN
A14803.03 A14803.06 A14803.14
Kwas metylenodifosfonowy ≥99%
Kwas metylenodifosfonowy
Formuła: CH₆O₆P₂
Temp. topnienia: 202…204 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002139
Numer CAS: 1984-15-2
Numer WE (dawny EINECS): 217-851-0
Jednostka: 3261
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 14,5792