Nitryl kwasu etoksymetylenomalonowego ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14412.14
A14412.22
A14412.36
A14412.14EA
315
PLN
A14412.14
A14412.22
A14412.36
Nitryl kwasu etoksymetylenomalonowego ≥97%
Nitryl kwasu etoksymetylenomalonowego
Purity: 97+%
CAS No.: 123-06-8
Molecular Formula: C6H6N2O
Formula Weight: 122.13
Flash Point: 155°(311°F)
Melting Point: 62-68°
Boiling Point: 160°/12mm
Beilstein Reference: 1634241
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00001854
Formuła:
C₆H₆N₂O MW: 122.13 g/mol Temp. Wrzenia: 160 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 62…68 °C Temp. Zapłonu: 155 °C (311 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001854 Numer CAS: 123-06-8 Numer WE (dawny EINECS): 204-597-0 Jednostka: 3439 ADR: 6.1 III |