Drukuj
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
A14360.03 A14360.06 A14360.14
A14360.03EA 254 PLN
A14360.03 A14360.06 A14360.14
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde ≥98%
2-Hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 17028-61-4 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 138-142° Beilstein Reference: 613271
Formuła: C₈H₇NO₅
MW: 197.15 g/mol
Temp. topnienia: 138…142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017033
Numer CAS: 17028-61-4