Fenylofosfonian dimetylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A14006.03
A14006.06
A14006.14
A14006.03EA
220
PLN
A14006.03
A14006.06
A14006.14
Fenylofosfonian dimetylu ≥98%
Fenylofosfonian dimetylu
Purity: 98%
CAS No.: 2946-61-4
Molecular Formula: C6H5P(OCH3)2
Formula Weight: 170.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formuła:
C₈H₁₁O₂P Gęstość: 1,072 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) |
Numer MDL:
MFCD00008352 Numer CAS: 2946-61-4 Numer WE (dawny EINECS): 220-960-6 |