Pikolinian etylu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-pyridinecarboxylate, Ethyl 2-picolinate
A13973.14
A13973.18
A13973.22
A13973.30
A13973.14EA
513
PLN
A13973.14
A13973.18
A13973.22
A13973.30
Pikolinian etylu ≥99%
Pikolinian etylu
Purity: 99%
CAS No.: 2524-52-9
Molecular Formula: C8H9NO2
Formula Weight: 151.17
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5105
Odour: Characteristic
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 122485
MDL No.: MFCD00006292
Formuła:
C₈H₉NO₂ MW: 151.16 g/mol Temp. Wrzenia: 239…241 °C Temp. topnienia: 1…3 °C Gęstość: 1.120 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006292 Numer CAS: 2524-52-9 Numer WE (dawny EINECS): 219-758-0 |