N-(Hydroksymetylo)acetamid ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A13820.09
A13820.14
A13820.09EA
449
PLN
A13820.09
A13820.14
N-(Hydroksymetylo)acetamid ≥98%
N-(Hydroksymetylo)acetamid
Purity: 98%
CAS No.: 625-51-4
Molecular Formula: CH3CONHCH2OH
Formula Weight: 89.09
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point: 47-52°
Beilstein Reference: 506226
Merck Reference: 14,4242
MDL No.: MFCD00014417
Formuła:
C₃H₇NO₂ Temp. topnienia: 47…52 °C Gęstość: 1,14 |
Numer MDL:
MFCD00014417 Numer CAS: 625-51-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-897-2 Klasyfikacja Merck : 14,4242 |