Dichlorek fenylofosfonowy ≥90%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 90+%
CAS No.: 824-72-6
Molecular Formula: C6H5Cl2OP
Formula Weight: 194.99
Flash Point: 204°(399°F)
Refractive Index: 1.5600
Melting Point: 1-3°
Boiling Point: 258°
Beilstein Reference: 1072240
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002070
Formuła:
C₆H₅Cl₂OP Temp. Wrzenia: 258 °C Temp. topnienia: 1…3 °C Gęstość: 1,379 Temp. Zapłonu: 204 °C (399 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002070 Numer CAS: 824-72-6 Numer WE (dawny EINECS): 212-534-3 Jednostka: 3265 ADR: 8,II |