Dichlorek etylenodiamoniowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A13563.0E
A13563.22
A13563.36
A13563.0EEA
3230
PLN
A13563.0E
A13563.22
A13563.36
Dichlorek etylenodiamoniowy 98%
Dichlorek etylenodiamoniowy
Purity: 98%
CAS No.: 333-18-6
Molecular Formula: HCl.H2NCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 133.02
Melting Point:
Formuła:
C₂H₁₀Cl₂N₂ Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00012524 Numer CAS: 333-18-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-369-6 |