4-Fenylobut-3-en-2-on ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 98+%
CAS No.: 122-57-6
Molecular Formula: C10H10O
Formula Weight: 146.19
Flash Point: 116°(241°F)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.038
Sensitivity: Light Sensitive
Odour: Characteristic
Melting Point: 38-42°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 742046
Merck Reference: 14,1137
MDL No.: MFCD00008779
Formuła:
C₁₀H₁₀O Temp. Wrzenia: 261 °C Temp. topnienia: 38…42 °C Gęstość: 1,038 Temp. Zapłonu: 116 °C (241 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008779 Numer CAS: 122-57-6 Numer WE (dawny EINECS): 204-555-1 Klasyfikacja Merck : 14,1137 |