Chlorowodorek 3-chinuklidynonu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim:
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
A13320.14
A13320.22
A13320.14EA
580
PLN
A13320.14
A13320.22
Chlorowodorek 3-chinuklidynonu ≥98%
Chlorowodorek 3-chinuklidynonu
Purity: 98+%
CAS No.: 1193-65-3
Molecular Formula: C7H11NO.HCl
Formula Weight: 161.63
Melting Point: ca 300° dec.
Beilstein Reference: 3695039
Formuła:
C₇H₁₂ClNO MW: 161.63 g/mol Temp. topnienia: ∼ 300 °C (temp. rozkładu) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00137391 Numer CAS: 1193-65-3 Numer WE (dawny EINECS): 214-776-5 |