pallad 5% on carbon, suchy for use as a catalyst Type 87L
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12623.09
A12623.18
A12623.09EA
1470
PLN
A12623.09
A12623.18
pallad 5% on carbon, suchy for use as a catalyst Type 87L
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Molecular Formula: Pd
Merck Reference: 14,6989
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6989 |