Hydantoina ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12486.0E
A12486.22
A12486.36
AB117064.0100
A12486.0EEA
3030
PLN
A12486.0E
A12486.22
A12486.36
ABCRAB117064.0100
Hydantoina ≥99%
Hydantoina
Purity: 99%
CAS No.: 461-72-3
Molecular Formula: C3H4N2O2
Formula Weight: 100.08
Melting Point: 221-223°
Beilstein Reference: 110598
Merck Reference: 14,4761
MDL No.: MFCD00005259
Formuła:
C₃H₄N₂O₂ Temp. topnienia: 221…223 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00005259 Numer CAS: 461-72-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-313-3 Klasyfikacja Merck : 14,4761 |