Cyjanoacetamid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
A12482.0EEA
3240
PLN
A12482.0E
A12482.22
A12482.36
Cyjanoacetamid ≥99%
Cyjanoacetamid
Purity: 99%
CAS No.: 107-91-5
Molecular Formula: NCCH2CONH2
Formula Weight: 84.08
Flash Point: 215°(419°F)
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 878221
Merck Reference: 14,2688
MDL No.: MFCD00008024
Formuła:
C₃H₄N₂O Temp. topnienia: 118…122 °C Temp. Zapłonu: 215 °C (419 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008024 Numer CAS: 107-91-5 Numer WE (dawny EINECS): 203-531-8 Klasyfikacja Merck : 14,2688 |