1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2,3,4,6,7,8,9,10-Octahydropyrimido[1,2-a]azepine, DBU
A12449.14
A12449.22
A12449.36
A12449.14EA
348
PLN
A12449.14
A12449.22
A12449.36
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en ≥99%
1,8-Diazabicyklo[5.4.0]undek-7-en
Purity: 99%
CAS No.: 6674-22-2
Molecular Formula: C9H16N2
Formula Weight: 152.24
Flash Point: 116°(240°F)
Refractive Index: 1.5220
Odour: Amine-like
pH: 12.8
Melting Point: -70°
Boiling Point: 261°
Beilstein Reference: 508906
UN No.: 3267
MDL No.: MFCD00006930
Formuła:
C₉H₁₆N₂ MW: 152.24 g/mol Temp. Wrzenia: 261 °C Temp. topnienia: –70 °C Gęstość: 1.020 Temp. Zapłonu: 116 °C (240 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00006930 Numer CAS: 6674-22-2 Numer WE (dawny EINECS): 229-713-7 Jednostka: 3267 ADR: 8 II |