1,1'-Dimethylferrocene ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12175.03
A12175.06
A12175.14
A12175.03EA
210
PLN
A12175.03
A12175.06
A12175.14
1,1'-Dimethylferrocene ≥97%
1,1'-Dimethylferrocene
Purity: 97%
CAS No.: 1291-47-0
Molecular Formula: C12H14Fe
Formula Weight: 214.09
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 36-41°
MDL No.: MFCD00001425
Formuła:
C₁₂H₁₄Fe MW: 214.09 g/mol Temp. topnienia: 36…41 °C Temp. Zapłonu: 108 °C (226 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00001425 Numer CAS: 1291-47-0 Numer WE (dawny EINECS): 215-067-3 |