Benzenosulfinian sodu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
A12118.14
A12118.22
A12118.36
A12118.14EA
202
PLN
A12118.14
A12118.22
A12118.36
Benzenosulfinian sodu ≥98%
Benzenosulfinian sodu
Purity: 98%
CAS No.: 873-55-2
Molecular Formula: C6H5NaO2S
Formula Weight: 164.16
Melting Point:
Formuła:
C₆H₅NaO₂S Temp. topnienia: >300 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00013135 Numer CAS: 873-55-2 Numer WE (dawny EINECS): 212-842-8 |