pallad 10% on carbon, suchy for use as a catalyst Type 487
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A12012.04
A12012.06
A12012.09
A12012.14
A12012.18
A12012.04EA
850
PLN
A12012.04
A12012.06
A12012.09
A12012.14
A12012.18
pallad 10% on carbon, suchy for use as a catalyst Type 487
Palladium
CAS No.: 7440-05-3
Merck Reference: 14,6989
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00011167
Formuła:
Pd Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00011167 Numer CAS: 7440-05-3 Numer WE (dawny EINECS): 231-115-6 Jednostka: 1325 ADR: 4.1,III Klasyfikacja Merck : 14,6989 |