N-Metyloformanilid ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11829.0C
A11829.0E
A11829.30
A11829.36
A11829.0CEA
8450
PLN
A11829.0C
A11829.0E
A11829.30
A11829.36
N-Metyloformanilid ≥99%
N-Metyloformanilid
Purity: 99%
CAS No.: 93-61-8
Molecular Formula: C8H9NO
Formula Weight: 135.17
Flash Point: 126°(258°F)
Refractive Index: 1.5610
Melting Point: 9-13°
Boiling Point: 242-244°
Beilstein Reference: 636496
MDL No.: MFCD00003283
Formuła:
C₈H₉NO Temp. Wrzenia: 242…244 °C Temp. topnienia: 9…13 °C Gęstość: 1,095 Temp. Zapłonu: 126 °C (258 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003283 Numer CAS: 93-61-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-262-3 |