(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,2,2-Trimethylpropylamine, 3,3-Dimethylbutan-2-amine
A11530.03
A11530.06
A11530.14
A11530.03EA
363
PLN
A11530.03
A11530.06
A11530.14
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 98%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3850-30-4
Molecular Formula: C6H15N
Formula Weight: 101.19
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008078
Formuła:
C₆H₁₅N MW: 101.19 g/mol Gęstość: 0.755 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008078 Numer CAS: 3850-30-4 Numer WE (dawny EINECS): 223-353-4 ADR: 3 II |