Indium arsenide ≥99% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99%
CAS No.: 1303-11-3
Molecular Formula: AsIn
Formula Weight: 189.74
Physical Form: 5mm & Down Pieces
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,4949
UN No.: 1557
MDL No.: MFCD00016144
In semiconductor electronics
Formuła:
AsIn Temp. topnienia: 936 °C Gęstość: 5,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016144 Numer CAS: 1303-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 215-115-3 Jednostka: 1557 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,4949 |