Dichlorek bis(cyklopentadienylo)tytanu ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A11456.09
A11456.18
A11456.30
A11456.09EA
354
PLN
A11456.09
A11456.18
A11456.30
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)tytanu ≥97%
Dichlorek bis(cyklopentadienylo)tytanu
Purity: 97%
CAS No.: 1271-19-8
Molecular Formula: C10H10Cl2Ti
Formula Weight: 249.00
Odour: Odourless
Melting Point: ca 285° dec.
MDL No.: MFCD00003723
Formuła:
C₁₀H₁₀Cl₂Ti Gęstość: 1,60 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003723 Numer CAS: 1271-19-8 Numer WE (dawny EINECS): 215-035-9 Jednostka: 3261 ADR: 8,II Klasyfikacja Merck : 14,9482 |