4'- Etoksyacetanilid ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Acetphenetidin, Acetophenetidin, Phenacetin, N-(4-Ethoxyphenyl)acetamide, 4-Acetophenetidide
A11200.36
A11200.22
A11200.36EA
625
PLN
A11200.36
A11200.22
4'- Etoksyacetanilid ≥97%
4'- Etoksyacetanilid
Purity: 97%
CAS No.: 62-44-2
Molecular Formula: C10H13NO2
Formula Weight: 179.22
Melting Point: 134-136°
Beilstein Reference: 1869238
Merck Reference: 14,7204
MDL No.: MFCD00009094
Formuła:
C₁₀H₁₃NO₂ MW: 179.22 g/mol Temp. topnienia: 134…136 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00009094 Numer CAS: 62-44-2 Numer WE (dawny EINECS): 200-533-0 |