3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
MCI-186, 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolone, 3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one, Edaravone
A11161.0E
A11161.22
A11161.36
A11161.0EEA
1770
PLN
A11161.0E
A11161.22
A11161.36
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on ≥98%
3-Metylo-1-fenylo-2-pirazolino-5-on
Purity: 98+%
CAS No.: 89-25-8
Molecular Formula: C10H10N2O
Formula Weight: 174.20
Odour: Odourless
Melting Point: 127-131°
Boiling Point: 191°/17mm
Beilstein Reference: 609575
Merck Reference: 14,6713
MDL No.: MFCD00003138
Formuła:
C₁₀H₁₀N₂O Temp. Wrzenia: 191 °C (17 mmHg) Temp. topnienia: 127…131 °C Gęstość: 1,120 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003138 Numer CAS: 89-25-8 Numer WE (dawny EINECS): 201-891-0 Klasyfikacja Merck : 14,6713 |