Kwas fenyloarsonowy ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10625.06
A10625.14
A10625.22
A10625.06EA
254
PLN
A10625.06
A10625.14
A10625.22
Kwas fenyloarsonowy ≥97%
Kwas fenyloarsonowy
Purity: 97%
CAS No.: 98-05-5
Molecular Formula: C6H7AsO3
Formula Weight: 202.04
Melting Point: 158-162° dec.
Merck Reference: 14,1067
MDL No.: MFCD00002097
Formuła:
C₆H₇AsO₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002097 Numer CAS: 98-05-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-631-9 Jednostka: 3465 ADR: 6.1,III Klasyfikacja Merck : 14,1067 |