Dichlorofosforan fenylu 97%, rods
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Phenyl phosphorodichloridate
A10479.14
A10479.22
A10479.36
A10479.14EA
261
PLN
A10479.14
A10479.22
A10479.36
Dichlorofosforan fenylu 97%, rods
Dichlorofosforan fenylu
Purity: 97%
CAS No.: 770-12-7
Molecular Formula: C6H5Cl2O2P
Formula Weight: 210.98
Flash Point: 112°(233°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: -1°
Boiling Point: 241-243°
Beilstein Reference: 511863
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002067
Formuła:
C₆H₅Cl₂O₂P MW: 210.98 g/mol Temp. Wrzenia: 241…243 °C Temp. topnienia: –1 °C Gęstość: 1.415 Temp. Zapłonu: 112 °C (233 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002067 Numer CAS: 770-12-7 Numer WE (dawny EINECS): 212-220-6 Jednostka: 3265 ADR: 8 II |