Acetal dietylowy aminoacetaldehydu 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A10427.14
A10427.22
A10427.14EA
535
PLN
A10427.14
A10427.22
Acetal dietylowy aminoacetaldehydu 98%
Acetal dietylowy aminoacetaldehydu
Purity: 98%
CAS No.: 645-36-3
Molecular Formula: C6H15NO2
Formula Weight: 133.19
Flash Point: 45°(113°F)
Refractive Index: 1.4170
Boiling Point: 162-163°
Beilstein Reference: 506067
UN No.: 2733
MDL No.: MFCD00008136
Formuła:
C₆H₁₅NO₂ Temp. Wrzenia: 162…163 °C Gęstość: 0,916 Temp. Zapłonu: 45 °C (113 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008136 Numer CAS: 645-36-3 Numer WE (dawny EINECS): 211-439-4 ADR: 3,III |