6-Chloronikotynian metylo ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10396.06
A10396.14
A10396.06EA
399
PLN
A10396.06
A10396.14
6-Chloronikotynian metylo ≥98%
6-Chloronikotynian metylo
Purity: 98%
CAS No.: 73781-91-6
Molecular Formula: C7H6ClNO2
Formula Weight: 171.58
Melting Point: 83-88°
Beilstein Reference: 128648
Formuła:
C₇H₆ClNO₂ Temp. topnienia: 83…88 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00023420 Numer CAS: 73781-91-6 |