3-Nitrobenzenosulfonian sodu, (max. 2% H₂O) 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
A10244.0E
A10244.22
A10244.36
A10244.0EEA
1990
PLN
A10244.0E
A10244.22
A10244.36
3-Nitrobenzenosulfonian sodu, (max. 2% H₂O) 98%
3-Nitrobenzenosulfonian sodu
Purity: 98%
CAS No.: 127-68-4
Molecular Formula: C6H4NNaO5S.xH2O
Formula Weight: 225.16(anhy)
Melting Point: 350°
MDL No.: MFCD00007490
Formuła:
C₆H₄NNaO₅S Temp. topnienia: 350 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007490 Numer CAS: 127-68-4 Numer WE (dawny EINECS): 204-857-3 |